accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOHClNH2

CAS RN 123654-26-2

IUPAC Nombre: 4-amino-5-chloro-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid
Sinónimos: 4-amino-5-chloro-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 213.62
Fórmula molecular: C9H8ClNO3
InChi Key: KRMUVKSAOVLXLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(Cl)C=C(C(O)=O)C2=C1CCO2
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados