CAS RN 1235828-36-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster etílico del ácido (gammaR)-3,4-bis[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-gamma-hidroxibencenopentanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster etílico del ácido (GammaR)-3,4-Bis[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-Gamma-hidroxibencenopentanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster etílico del ácido (GammaR)-3,4-Bis[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-Gamma-hidroxibencenopentanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.