accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3PHNCH3CH3CH3H3CH2CCH2ClPd

CAS RN 1235509-04-2

IUPAC Nombre: chloropalladiumylium; prop-2-en-1-ide; {[4-(di-tert-butylphosphanyl)phenyl]methyl}(methyl)amine
Sinónimos: chloropalladiumylium; prop-2-en-1-ide; {[4-(di-tert-butylphosphanyl)phenyl]methyl}(methyl)amine
Peso molecular (g/mol): 448.32
Fórmula molecular: C19H33ClNPPd
InChi Key: OSTWSTKYPFRHAA-UHFFFAOYSA-M
SMILES: Cl[Pd+].[CH2-]C=C.CNCC1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados