CAS RN 1234858-94-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(1R,5S,6S)-rel-5-(1-Etilpropoxi)-7-oxabiciclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxílico Éster Metílico, TRC
CAS: 1234858-94-6 Fórmula molecular: C13 H20 O4 Peso molecular (g/mol): 240.3 Sinónimo: 7-Oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic acid, 5-(1-ethylpropoxy)-, methyl ester, (1R,5S,6R)-rel-,(1R,5S,6S)-rel-5-(1-Ethylpropoxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic acid methyl ester,(1RS,5SR,6SR)-5-(1-Ethylpropoxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic acid methyl ester Nombre IUPAC: metilo (1S,5R,6S)-5-pentano-3-iloxi-7-oxabiciclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxilato SMILES: CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C[C@@H]2O[C@H]12)C(=O)OC