CAS RN 1234844-11-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
GPR120 Agonist 2, MedChemExpress
MedChemExpress GPR120 Agonist 2 is a GPR120 agonist extracted from patent US 20110313003 A1, example 209.