CAS RN 123333-56-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,4-Diaminoanisol Sulfato Hidrato, TRC
CAS: 123333-56-2 Fórmula molecular: C7 H10 N2 O . H2 O . H2 O4 S Peso molecular (g/mol): 254.26 Sinónimo: 4-Methoxy-1,3-phenylenediamine sulfate hydrate Nombre IUPAC: 4-metaxibenceno-1,3-diamina; ácido sulfúrico; hidratar SMILES: O.COc1ccc(N)cc1N.OS(=O)(=O)O