CAS RN 123253-97-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster dietílico del ácido 2-[(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-il)acetil]-butanodioico-2-13C, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster dietílico del ácido 2-[(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-il)acetil]-butanodioico-2-13C, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster dietílico del ácido 2-[(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-il)acetil]-butanodioico-2-13C, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.