CAS RN 123155-04-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Heptakis(2,3-di-O-metil-6-O-terc-butildimetilsilil)-Beta-ciclodextrina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Heptakis(2,3-di-O-metil-6-O-terc-butildimetilsilil)-b-ciclodextrina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Heptakis(2,3-di-O-metil-6-O-terc-butildimetilsilil)-Beta-ciclodextrina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.