accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHONH2ClHCl

CAS RN 123053-23-6

IUPAC Nombre: 2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid hydrochloride
Sinónimos: fenclonine hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 236.09
Fórmula molecular: C9H11Cl2NO2
InChi Key: PFOCEDBJFKVRHU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados