CAS RN 1227628-83-2
IUPAC Nombre:
2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Sinónimos:
2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Peso molecular (g/mol):
208.11
Fórmula molecular:
C8H4F4O2
InChi Key:
DEACWPDDLIOZJV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=C(C=O)C=CC(OC(F)(F)F)=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Fluoro-4-(trifluorometoxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1227628-83-2 Fórmula molecular: C8H4F4O2 Peso molecular (g/mol): 208.112 Número MDL: MFCD16652440 Clave InChI: DEACWPDDLIOZJV-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 2-fluoro-4-trifluoromethoxy benzaldehyde PubChem CID: 53465593 Nombre IUPAC: 2-fluoro-4-(trifluorometoxi)benzaldehído SMILES: C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)F)C=O