CAS RN 1227162-75-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-(3S)-1-Azabiciclo[2.2.2]oct-3-il-5,6-dihidro-1-naftalenocarboxamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-(3S)-1-Azabiciclo[2.2.2]oct-3-il-5,6-dihidro-1-naftalenocarboxamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.