CAS RN 122625-60-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
1,2,3,4,6-penta-O-(3,4,5-tri-O-bencilgaloil)-beta-D-glucopiranosa, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1,2,3,4,6-penta-O-(3,4,5-tri-O-bencilgaloil)-beta-D-glucopiranosa, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
1,2,3,4,6-penta-O-(3,4,5-tri-O-bencilgaloil)-beta-D-glucopiranosa, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.