CAS RN 1226-52-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Hidroxi Triamtereno, TRC
CAS: 1226-52-4 Fórmula molecular: C12 H11 N7 O Peso molecular (g/mol): 269.26 Sinónimo: Phenol, 4-(2,4,7-triamino-6-pteridinyl)-,Phenol, p-(2,4,7-triamino-6-pteridinyl)- (7CI,8CI),4-(2,4,7-Triamino-6-pteridinyl)phenol,2,4,7-Triamino-6-(4-hydroxyphenyl)pteridine,2,4,7-Triamino-6-(p-hydroxyphenyl)pteridine,p-Hydroxytriamterene Nombre IUPAC: 4-(2,4,7-triaminopteridina-6-il)fenol SMILES: Nc1nc(N)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccc(O)cc3