CAS RN 122549-26-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(E/Z)-4-Carboximetil-5-(4-fluorofenil)-2-metil-pent-4-en-3-one, TRC
CAS: 122549-26-2 Fórmula molecular: C14H15FO3 Peso molecular (g/mol): 250.27 Sinónimo: 2-[(4-Fluorophenyl)methylene]-4-methyl-3-oxo-pentanoic Acid Methyl Ester Nombre IUPAC: metilo (2E)-2-[(4-fluorofenil)metilideno]-4-metil-3-oxopenanoato SMILES: CC(C)C(=O)\C(=C\c1ccc(F)cc1)\CC(=O)O