CAS RN 12236-84-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Thermo Scientific Chemicals Azul Procion H-5R
CAS: 12236-84-9 Número MDL: MFCD00070851 Sinónimo: C.I. 181575; Reactive Blue 13