accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NOH3CClO

CAS RN 122307-41-9

IUPAC Nombre: 4-chloro-3-methoxy-2-methylpyridin-1-ium-1-olate
Sinónimos: 4-chloro-3-methoxy-2-methylpyridin-1-ium-1-olate
Peso molecular (g/mol): 173.6
Fórmula molecular: C7H8ClNO2
InChi Key: TWXMQDRFBLSXFN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(Cl)C=C[N+]([O-])=C1C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados