CAS RN 122194-06-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(3aR,4S,7R,7aS)-hexahidro-2,2,4-trimetil-1,3-dioxolo[4,5-c]piridin-7-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(3aR,4S,7R,7aS)-hexahidro-2,2,4-trimetil-1,3-dioxolo[4,5-c]piridin-7-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(3aR,4S,7R,7aS)-hexahidro-2,2,4-trimetil-1,3-dioxolo[4,5-c]piridin-7-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.