CAS RN 122111-05-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1'-Epi Gemcitabina Hidrocloruro, TRC
CAS: 122111-05-1 Fórmula molecular: C9H12ClF2N3O4 Peso molecular (g/mol): 299.66 Sinónimo: 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-(2-deoxy-2,2-difluoro-α-D-erythro-pentofuranosyl)-, hydrochloride (1:1),2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-(2-deoxy-2,2-difluoro-α-D-erythro-pentofuranosyl)-, monohydrochloride (9CI),1'-epi-Gemcitabine hydrochloride SMILES: Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F