CAS RN 1220696-32-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster de pinacol del ácido 3-metil-2-oxo-2,3-dihidrobenzo[d]oxazol-5-ilborónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster de pinacol del ácido 3-metil-2-oxo-2,3-dihidrobenzo[d]oxazol-5-ilborónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster de pinacol del ácido 3-metil-2-oxo-2,3-dihidrobenzo[d]oxazol-5-ilborónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.