accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HNNClNNHH3CN

CAS RN 122-34-9

IUPAC Nombre: 6-chloro-N2,N4-diethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Sinónimos: simazine tafazine 50-W herbex herbazin 50 C7H12ClN5 caswell no. 740 epa pesticide chemical code 080807 batazine flo herbazin-50 zeapur
Peso molecular (g/mol): 201.66
Fórmula molecular: C7H12ClN5
InChi Key: ODCWYMIRDDJXKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCNC1=NC(NCC)=NC(Cl)=N1
Peso molecular (g/mol) 
  • (8)
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (5)
  • (2)
Concentración 
  • (2)
  • (3)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados