CAS RN 1219804-97-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(±)-Mianserina-d3 HCl (metil-d3), TRC
CAS: 1219804-97-3 Fórmula molecular: C18 D3 H17 N2 . Cl H Peso molecular (g/mol): 303.8442 Sinónimo: (±)-Mianserin-d3 HCl (methyl-d3),(±)-Mianserin-d3 HCl (methyl-d3) Nombre IUPAC: 5-(trideuteriometil)-2,5-diazatetraciclo[13.4.0.0^{2,7}.0^{8,13}]nonadeca-1(19),8(13),9,11,15,17-hexaeno; Cloruro SMILES: Cl.[2H]C([2H])([2H])N1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
2
(±)-Mianserin-d3 HCl (metil-d3), CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.