CAS RN 1219804-42-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
1,5-Pentano-d10-diol, TRC
CAS: 1219804-42-8 Fórmula molecular: C5 D10 H2 O2 Peso molecular (g/mol): 114.209 Sinónimo: 1,5-Pentane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-d10-diol,1,5-Pentane-d10-diol,1,5-Pentanediol-d10,1,5-Pentanediol-D10,1,5-Dihydroxypentane-d10,1,5-Pentamethylene-d10 glycol Nombre IUPAC: 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-decadencia-uteriopentano-1,5-diol SMILES: [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
2
1,5-pentano-d10-diol, CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.