CAS RN 1219402-51-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Allantoin-13C2,15N4, TRC
CAS: 1219402-51-3 Fórmula molecular: C213C2H615N4O3 Peso molecular (g/mol): 164.07 Sinónimo: 5-Ureidohydantoin-13C2,15N4,(2,5-Dioxo-4-imidazolidinyl)urea-13C2,15N4,Allantol-13C2,15N4,Cordianine-13C2,15N4,Glyoxyldiureid-13C2,15N4,NSC 7606-13C2,15N4,Psoralon-13C2,15N4,Sebical-13C2,15N4,Septalan-13C2,15N4 Nombre IUPAC: (2,5-dioxo-(213C,1,3-15N2)1,3-diazolidina-4-yl)(13C)urea SMILES: O=[13C]([15NH]1)[15NH]C([15NH][13C]([15NH2])=O)C1=O