CAS RN 1219193-98-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Hidroximetil-2-furaldehído-13C6, TRC
CAS: 1219193-98-2 Fórmula molecular: 13C6H6O3 Peso molecular (g/mol): 132.07 Sinónimo: 5-(Hydroxymethyl)-2-furancarboxaldehyde-13C6,2-Formyl-5-hydroxymethylfuran-13C6,HMF,2-Hydroxymethyl-5-furfural-13C6,5-(Hydroxymethyl)-2-furancarbonal-13C6,5-(Hydroxymethyl)furfural-13C6,5-Hydroxymethylfurfurol-13C6,5-Oxymethylfurfurole-13C6,NSC 40738-13C6; SMILES: O[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13C]([13CH]=O)O1