CAS RN 1219134-37-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Desoxigalactonojirimicina-15N Clorhidrato, TRC
CAS: 1219134-37-8 Fórmula molecular: C6H14Cl15NO4 Peso molecular (g/mol): 200.63 Sinónimo: (2R,3S,4R,5S)-2-Hydroxymethyl-3,4,5-piperidinetriol-15N Hydrochloride,Migalastat-15N Hydrochloride SMILES: Cl.OC[C@H]1[15NH]C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O