CAS RN 121869-35-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
9-(2,5-d∣ -Ácido dioxo-L-3-amino-1-pirrolidineacético)-10-deglicina Daptomicina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
9-(2,5-d∣ -Ácido dioxo-L-3-amino-1-pirrolidineacético)-10-deglicina Daptomicina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.