CAS RN 1217746-03-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Lamivudine-15N2,13C, TRC
CAS: 1217746-03-6 Fórmula molecular: 13C C7 H11 15N2 N O3 S Peso molecular (g/mol): 232.24 Sinónimo: Lamivudine-15N2,13C,cis-Lamivudine-15N2,13C,4-Amino-1-[(2RS,5SR)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one-1,3-15N2,2-13C,[1,3-15N2,2-13C]-4-Amino-1-[(2RS,5SR)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one,cis-2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl-1,3-15N2,2-13C)-1,3-oxathiolane Nombre IUPAC: 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hidroximetil)-1,3-oxatioliano-5-il](2^{13}C,1,3-^{15}N_{2})pirimidina-2-una SMILES: NC1=[15N][13C](=O)[15N](C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2