CAS RN 1217685-27-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dutasteride-13C6, TRC
CAS: 1217685-27-2 Fórmula molecular: C2113C6H30F6N2O2 Peso molecular (g/mol): 534.49 Sinónimo: (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-N-[2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide-13C6,(5α,17β)-N-[2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxo-4-azaandrost -1-ene-17-carboxamide-13C6,Avodart-13C6,Avolve-13C6,GG 745-13C6,GI 198745-13C6,Veltride-13C6 SMILES: [H][C@@]12CC[C@@]3([H])NC(C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@@H]4C(N[13C]5=[13CH][13C](C(F)(F)F)=[13CH][13CH]=[13C]5C(F)(F)F)=O)=O