CAS RN 1217650-64-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(2R,5S)-((1R,2S,5R)-2-Isopropil-5-metilciclohexil)-5-(5-fluoro-2,4-dioxo-3,4-dihidropirimidin-1(2H)-il)-1,3-oxatiolato-13C,15N2, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(2R,5S)-((1R,2S,5R)-2-Isopropil-5-metilciclohexil)-5-(5-fluoro-2,4-dioxo-3,4-dihidropirimidin-1(2H)-il)-1,3-oxatiolato-13C,15N2, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.