CAS RN 121734-80-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R,R)-N-(1-Feniletilo) Amida de Ibuprofeno, TRC
CAS: 121734-80-3 Fórmula molecular: C21H27NO Peso molecular (g/mol): 309.45 Sinónimo: (alphaR)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)-N-[(1R)-1-phenylethyl]benzeneacetamide,[R-(R*,R*)]-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)-N-(1-phenylethyl)benzeneacetamide Nombre IUPAC: (2R)-2-[4-(2-metilpropil)fenil]-N-[(1R)-1-feniletil]propanamida SMILES: CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)N[C@@H](C)c2ccccc2