CAS RN 1217230-31-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Eltrombopag-13C4, TRC
CAS: 1217230-31-3 Fórmula molecular: C2113C4H22N4O4 Peso molecular (g/mol): 446.44 Sinónimo: 3'-[2-[(2Z)-1-(3,4-Dimethylphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazinyl]-2'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid-13C4,SB 497115-13C4 SMILES: [13CH3][13C](/[13C]([13C]1=O)=N/NC2=CC=CC(C3=CC(C(O)=O)=CC=C3)=C2O)=NN1C4=CC=C(C)C(C)=C4