CAS RN 1217211-89-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
5-[[4-[2-(5-etil-2-piridinil)etoxi-d4]fenil]metileno]-2,4-tiazolidinediona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
5-[[4-[2-(5-etil-2-piridinil)etoxi-d4]fenil]metileno]-2,4-tiazolidinediona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.