CAS RN 1216616-31-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Fluoro Citosina-13C, 15N2, TRC
CAS: 1216616-31-7 Fórmula molecular: 13C C3 H4 F 15N2 N O Peso molecular (g/mol): 132.07 Sinónimo: 2(1H)-Pyrimidinone-2-13C-1,3-15N2, 6-amino-5-fluoro-,4-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one-2-13C-1,3-15N2,6-Amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone-2-13C-1,3-15N2,Flucytosine-13C,15N2,5-Fluorocytosine-2-13C-1,3-15N2,5-Fluoro cytosine-13C,15N2,6-Amino-2-oxo-5-fluoropyrimidine-2-13C-1,3-15N2 Nombre IUPAC: 4-amino-5-fluoro-(2^{13}C,1,3-^{15}N_{2})1H-pirimidina-2-una SMILES: NC1=[15N][13C](=O)[15NH]C=C1F