CAS RN 1215846-20-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac Rotigotina-d3 Sal de cloruro, TRC
CAS: 1215846-20-0 Fórmula molecular: C19H23D3ClNOS Peso molecular (g/mol): 354.95 Sinónimo: 5,6,7,8-Tetrahydro-6-[propyl-d3[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-1-naphthalenol Hydrochloride,rac-N 0437-d3,rac-N 0923-d3,rac-Neupro-d3 Hydrochloride,rac-Rotigotine-d3 Hydrochloride,rac-SPM 962-d3 SMILES: OC1=C(CCC(N(CCC([2H])([2H])[2H])CCC2=CC=CS2)C3)C3=CC=C1.Cl