CAS RN 1215802-31-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sal de Diciclohexilamonio del Ácido D,L-Mevalónico, TRC
CAS: 1215802-31-5 Fórmula molecular: C18H35NO4 Peso molecular (g/mol): 329.47 Sinónimo: 3,5-Dihydroxy-3-(methyl) Pentanoic Acid Dicyclohexylammonium Salt,Hiochic Acid Dicyclohexylammonium Salt,3,5-Dihydroxy-3-(methyl)valeric Acid Dicyclohexylammonium Salt,MK 91,MVA,MVS,(RS)-Mevalonic Acid Dicyclohexylammonium Salt Nombre IUPAC: N-ciclohexilciclohexanamina; Ácido 3,5-dihidroxi-3-metilpentanoico SMILES: CC(O)(CCO)CC(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2