CAS RN 1215751-27-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Physcion-d3, TRC
CAS: 1215751-27-1 Fórmula molecular: C16H9D3O5 Peso molecular (g/mol): 287.28 Sinónimo: 1,8-Dihydroxy-3-(methoxy-d3)-6-methyl-9,10-anthracenedione,6-(Methoxy-d3)chrysophanic Acid,1,8-Dihydroxy-3-methyl-6- Nombre IUPAC: 1,8-dihidroxi-3-(metoxi-d3)-6-metilantraceno-9,10-dión SMILES: O=C1C2=C(C(O)=CC(C)=C2)C(C3=C(O)C=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C31)=O