accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3H3COONCH3H2N

CAS RN 121492-06-6

IUPAC Nombre: tert-butyl N-(2-aminoethyl)-N-methylcarbamate
Sinónimos: tert-butyl N-(2-aminoethyl)-N-methylcarbamate
Peso molecular (g/mol): 174.24
Fórmula molecular: C8H18N2O2
InChi Key: QYJVBVKFXDHFPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(CCN)C(=O)OC(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)