CAS RN 121289-20-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(1R,2S,4R,6R)-2,4-Bis(terc-butildimetilsililoxi)-1-metil-ciclohexano 1,2-epóxido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(1R,2S,4R,6R)-2,4-Bis(terc-butildimetilsililoxi)-1-metil-ciclohexano 1,2-epóxido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(1R,2S,4R,6R)-2,4-Bis(terc-butildimetilsililoxi)-1-metil-ciclohexano 1,2-epóxido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.