accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOHOCH3CH3OOOOHCH3OOOH3CHOOOH3C

CAS RN 121263-19-2

IUPAC Nombre: 1-[3,10-dihydroxy-12-(2-{[(4-hydroxyphenoxy)carbonyl]oxy}propyl)-2,6,7,11-tetramethoxy-4,9-dioxo-4,9-dihydroperylen-1-yl]propan-2-yl benzoate
Sinónimos: calphostin C
Peso molecular (g/mol): 790.77
Fórmula molecular: C44H38O14
InChi Key: LSUTUUOITDQYNO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC1=CC(=O)C2=C(O)C(OC)=C(CC(C)OC(=O)OC3=CC=C(O)C=C3)C3=C4C(CC(C)OC(=O)C5=CC=CC=C5)=C(OC)C(O)=C5C(=O)C=C(OC)C(C1=C23)=C45

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados