accessibility menu, dialog, popup

UserName

ZnSSNHHNSS

CAS RN 12122-67-7

IUPAC Nombre: zinc(2+) ({2-[(sulfanidylmethanethioyl)amino]ethyl}carbamothioyl)sulfanide
Sinónimos: zineb
Peso molecular (g/mol): 275.73
Fórmula molecular: C4H6N2S4Zn
InChi Key: AMHNZOICSMBGDH-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Zn++].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados