accessibility menu, dialog, popup

UserName

BNNH3CH3CCH3CH3CH3FF

CAS RN 121207-31-6

IUPAC Nombre: 2,2-difluoro-4,6,8,10,12-pentamethyl-1λ⁵,3-diaza-2-boratricyclo[7.3.0.0³,⁷]dodeca-1(12),4,6,8,10-pentaen-1-ylium-2-uide
Sinónimos: 2,2-difluoro-4,6,8,10,12-pentamethyl-1λ⁵,3-diaza-2-boratricyclo[7.3.0.0³,⁷]dodeca-1(12),4,6,8,10-pentaen-1-ylium-2-uide
Peso molecular (g/mol): 262.11
Fórmula molecular: C14H17BF2N2
InChi Key: DRJHPEGNOPSARR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(C)=C2N1[B-](F)(F)[N+]1=C(C)C=C(C)C1=C2C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados