CAS RN 1211523-68-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-(Difluorometil)-2-piridiminamina (>80%), TRC
CAS: 1211523-68-0 Fórmula molecular: C6H6N2F2 Peso molecular (g/mol): 144.12 SMILES: Nc1ccc(cn1)C(F)F