CAS RN 1211456-38-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
N6-({[3-(metilsulfinil)propil]amino}carbonotioil)lisina (SFN-Lys), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N6-({[3-(metilsulfinil)propil]amino}carbonotioil)lisina (SFN-Lys), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
N6-({[3-(metilsulfinil)propil]amino}carbonotioil)lisina (SFN-Lys), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.