accessibility menu, dialog, popup

UserName

OH

CAS RN 1210-34-0

IUPAC Nombre: tricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-2-ol
Sinónimos: tricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-2-ol
Peso molecular (g/mol): 210.28
Fórmula molecular: C15H14O
InChi Key: POAVRNPUPPJLKZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados