CAS RN 121-25-5
IUPAC Nombre:
1-[(4-amino-2-propylpyrimidin-5-yl)methyl]-2-methylpyridin-1-ium chloride
Sinónimos:
amprolium
Peso molecular (g/mol):
278.78
Fórmula molecular:
C14H19ClN4
InChi Key:
LCTXBFGHZLGBNU-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Cl-].CCCC1=NC=C(C[N+]2=CC=CC=C2C)C(N)=N1
1
–
1
de
1
resultados
1
Amprolio 1000 μg/ml en acetonitrilo:agua, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.