accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHOFFF

CAS RN 120985-64-0

IUPAC Nombre: 4-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Sinónimos: 4-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Peso molecular (g/mol): 204.15
Fórmula molecular: C9H7F3O2
InChi Key: PHJOGJTZXVBKJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados