CAS RN 120882-23-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ceftiofur Tiolactona, TRC
CAS: 120882-23-7 Fórmula molecular: C14 H13 N5 O4 S3 Peso molecular (g/mol): 411.479 Nombre IUPAC: (2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-N-[(4R,5R)-3,11-dixo-6,10-ditia-2-azatriciclo[6.3.0.02,5]UNDEC-1(8)-en-4-il]-2-metoxiiminoacetamida SMILES: CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC3=C(N2C1=O)C(=O)SC3)\c4csc(N)n4