CAS RN 1207282-75-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido Fólico-13C5, TRC
CAS: 1207282-75-4 Fórmula molecular: 13C5 C14 H19 N7 O6 Peso molecular (g/mol): 446.36 Sinónimo: L-Glutamic-1,2,3,4,5-13C5 acid, N-[4-[[(2-amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-,N-[4-[[(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic-1,2,3,4,5-13C5 acid,Folic acid-13C5,Folic acid 13C5 (glutamic acid 13C5),Vitamin B9 13C5 Nombre IUPAC: (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridina-6-il)metilamino]benzoilo]amino](1,2,3,4,5-^{13}C_{5})ácido pentanedioico SMILES: NC1=NC(=O)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13C](=O)O)[13C](=O)O)cnc2N1