CAS RN 1206550-99-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Descyano Febuxostat, TRC
CAS: 1206550-99-3 Fórmula molecular: C15H17NO3S Peso molecular (g/mol): 291.37 Sinónimo: 2-(4-Isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic Acid SMILES: CC(C)COC1=CC=C(C2=NC(C)=C(C(O)=O)S2)C=C1