CAS RN 1204-99-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cicloserina Dicetopiperazina, TRC
CAS: 1204-99-5 Fórmula molecular: C6H12N4O4 Peso molecular (g/mol): 204.18 Sinónimo: 3,6-Bis[(aminooxy)methyl]-2,5-piperazinedione,2,5-Bis(aminohydroxymethyl)-2,6- diketopiperazine,2,5-Bis(aminooxymethyl)-3,6-dioxopiperazine,Cycloserine Diketopiperazine,NSC 119130 Nombre IUPAC: 3,6-bis(aminooximetil)piperazina-2,5-diona SMILES: C(C1C(=O)NC(C(=O)N1)CON)ON